Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado 98.5-101% (base seca), atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
04272-5KG 04272-1KG 04272-2.5KG 04272-4X5KG 04272-6X1KG
04272-5KGEA 251.43 EUR
04272-5KG 04272-1KG 04272-2.5KG 04272-4X5KG 04272-6X1KG
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado 98.5-101% (base seca), atende à especificação analítica de BP, Ph. Eur., Fluka™
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dihidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·2H₂O
Ponto de Fusão: 450 °C
Densidade: 2,07 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149182
Número CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 101.0 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 1.0 %
Loss on drying (130°C) 19.5 - 21.0 %
pH (1 %,20°C) 9.0 - 9.4
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Appearance of the solution complying
Reducing impurities complying
Residual solvents complying