Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
71649-1KG 71649-500G
SIAL71649-1KGEA 207 EUR
SIAL71649-1KG SIAL71649-500G
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, Sigma-Aldrich®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149181
Número CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733