Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
1.06573.5000EA 357 EUR
1.06573.5000 1.06573.9026 1.06573.9029 1.06573.9500
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 35 °C
Densidade: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149181
Número CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733