Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
28033.296EA 36.2 EUR
28033.296 28033.365
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Encomendar
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm