Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
28032.293EA 22.6 EUR
28032.293 28032.362 28032.460
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥98%, TECHNICAL
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Encomendar
Assay Min. 98 %