ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
MQ300
1.06578.1000
1.06578.5000
1.06578.9050
1.06578.9012
1.06578.1000EA
38.26
EUR
1.06578.1000
1.06578.5000
1.06578.9050
1.06578.9012
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula:
Na₃PO₄·12H₂O Peso Molecular: 380.12 g/mol Ponto de Fusão: ∼75 °C Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149198 Número CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |
Solubility | 285 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 380.18 g/mol |
Bulk Density | 950 kg/m3 |
Density | 1.62 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (10 g/l, H2O, 20 °C) |