Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
MQ300
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
1.06572.1000EA 55.1 EUR
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso Molecular: 380.12 g/mol
Ponto de Fusão: ∼75 °C
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)