ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
A15713.0CEA
280
EUR
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado ≥97%
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Purity: 97%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Fórmula:
Na₃PO₄·12H₂O Ponto de Fusão: ∼75 °C (decomposição) Densidade: 1,62 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149198 Número CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 14,8662 |