ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98.0-102.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.62
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Fórmula:
Na₃PO₄·12H₂O Ponto de Fusão: ∼75 °C (decomposição) Densidade: 1,62 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149198 Número CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 UN: 3262 ADR: 8,III ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 14,8662 |