Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
424405000 424400025
ACRO424405000EA 36.5 EUR
ACRO424405000 ACRO424400025
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98+% ACS
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Excess alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2