Print…
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
206520010 206520025 206520251
ACRO206520010EA 55.4 EUR
ACRO206520010 ACRO206520025 ACRO206520251
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado 98% para análise
ortofosfato de tri-sódio, dodecahidratado
Fórmula: Na₃PO₄·12H₂O
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,62 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149198
Número CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ALCANCE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %