Print…
Difosfato tetrassódico decahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 72.4 EUR
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
Difosfato tetrassódico decahidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Difosfato tetrassódico decahidratado
Fórmula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso Molecular: 446.06 g/mol
Ponto de Fusão: 990
Densidade: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149200
Número CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Encomendar
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)