Difosfato tetrassódico decahidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
A16195.0BEA
89.3
EUR
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
Difosfato tetrassódico decahidratado ≥97%
Difosfato tetrassódico decahidratado
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Fórmula:
Na₄P₂O₇·10H₂O Peso Molecular: 446.06 g/mol Ponto de Fusão: 79.5 °C Densidade: 1.82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149200 Número CAS: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 |