Difosfato tetrassódico decahidratado 99.0-103.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
33385.22
33385.36
33385.A3
33385.22EA
35.9
EUR
33385.22
33385.36
33385.A3
Difosfato tetrassódico decahidratado 99.0-103.0% ACS
Difosfato tetrassódico decahidratado
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Fórmula:
Na₄P₂O₇·10H₂O Peso Molecular: 446.06 g/mol Ponto de Fusão: 79.5 °C Densidade: 1.82 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149200 Número CAS: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Merck Index: 14,9240 |