Print…
Difosfato tetrassódico decahidratado 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
205970250 205975000 205970025 205970100
ACRO205970250EA 23.4 EUR
ACRO205970250 ACRO205975000 ACRO205970025 ACRO205970100
Difosfato tetrassódico decahidratado 99+% para análise
Difosfato tetrassódico decahidratado
Fórmula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Peso Molecular: 446.06 g/mol
Ponto de ebulição: 93.8 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149200
Número CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))