Print…
Hidróxido de lítio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
62528-1KG 62528-250G 62528-50G
SIAL62528-1KGEA 428 EUR
SIAL62528-1KG SIAL62528-250G SIAL62528-50G
Hidróxido de lítio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Hidróxido de lítio monohidratado
Fórmula: LiOH·1H₂O
Ponto de ebulição: 920 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 462 °C
Densidade: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149772
Número CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556