Print…
Hidróxido de lítio monohidratado ≥98.5%, Purum, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
13020-1KGEA 229.11 EUR
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
Hidróxido de lítio monohidratado ≥98.5%, Purum, Fluka™
Hidróxido de lítio monohidratado
  • ≥95% for general laboratory use.
Fórmula: LiOH·1H₂O
Peso Molecular: 41.96 g/mol
Ponto de ebulição: 920
Ponto de Fusão: 423 °C
Densidade: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149772
Número CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556
Encomendar
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %