Hidróxido de lítio monohidratado ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44473.14
44473.22
44473.36
44473.14EA
133
EUR
44473.14
44473.22
44473.36
Hidróxido de lítio monohidratado ≥99.995% (baseado em metais)
Hidróxido de lítio monohidratado
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Fórmula:
LiOH·1H₂O Ponto de ebulição: 920 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 462 °C Densidade: 1,51 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149772 Número CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8,II Merck Index: 14,5534 |