Print…
Hidróxido de lítio monohidratado ≥98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43171.22 43171.A3 43171.36
43171.22EA 58.2 EUR
43171.22 43171.A3 43171.36
Hidróxido de lítio monohidratado ≥98% ACS
Hidróxido de lítio monohidratado
Purity: 98% min CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Fórmula: LiOH·1H₂O
Peso Molecular: 41.96 g/mol
Ponto de ebulição: 920
Ponto de Fusão: 462
Densidade: 1.51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149772
Número CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534