Hidróxido de lítio monohidratado ≥56,5% LiOH)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13409.18
13409.36
13409.A3
13409.18EA
40.5
EUR
13409.18
13409.36
13409.A3
Hidróxido de lítio monohidratado ≥56,5% LiOH)
Hidróxido de lítio monohidratado
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Fórmula:
LiOH·1H₂O Peso Molecular: 41.96 g/mol Ponto de ebulição: 920 Ponto de Fusão: 462 Densidade: 1.51 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149772 Número CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Merck Index: 13,05556 |