Print…
Molibdato (VI) de sódio hidratado, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 403 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Molibdato (VI) de sódio hidratado, EMPLURA®, extra puro, Supelco®
Molibdato (VI) de sódio hidratado
Fórmula: Na₂MoO₄·2H₂O
Peso Molecular: 241.95 g/mol
Ponto de Fusão: 687
Densidade: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149170
Número CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Encomendar
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O