Print…
Iodeto de sódio dihidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 52.8 EUR
10871.06 10871.14 10871.22
Iodeto de sódio dihidratado ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Iodeto de sódio dihidratado
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Fórmula: INa·2H₂O
Peso Molecular: 185.92 g/mol
Ponto de Fusão: 64.3
Densidade: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149211
Número CAS: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III