Cromato de sódio tetrahidratado, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 10034-82-9
Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O
Formula Weight: 234.04 (161.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8601
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Fórmula:
CrNa₂O₄·4H₂O Ponto de Fusão: 792,2 °C Densidade: 2,73 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149167 Número CAS: 10034-82-9 EINECS: 231-889-5 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8601 |