Dicromato de sódio dihidratado ≥99%, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles.
12611.22
12611.36
12611.A3
12611.22EA
32.5
EUR
12611.22
12611.36
12611.A3
Dicromato de sódio dihidratado ≥99%, grade reagente
Dicromato de sódio dihidratado
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Fórmula:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (-2H₂O) Densidade: 2,348 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149166 Número CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8609 |