Print…
Dicromato de sódio dihidratado 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
219240010 219240025
ACRO219240010EA 118 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Dicromato de sódio dihidratado 99%
Dicromato de sódio dihidratado
Fórmula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Peso Molecular: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Ponto de Fusão: 357 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149166
Número CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754
Encomendar
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)