Print…
Perclorato de sódio monohidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
27988.232EA 56.5 EUR
27988.232 27988.460 27988.180
Perclorato de sódio monohidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Perclorato de sódio monohidratado
Fórmula: NaClO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 130 °C
Densidade: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149164
Número CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Encomendar
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm