Print…
Perclorato de sódio monohidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Perchloric acid sodium salt
MQ300
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
1.06564.0100EA 71.8 EUR
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
Perclorato de sódio monohidratado, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Perclorato de sódio monohidratado
Fórmula: NaClO₄·H₂O
Peso Molecular: 140.46 g/mol
Ponto de Fusão: 130
Densidade: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149164
Número CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Encomendar
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 4.5 - 7.0
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %