Print…
Perclorato de sódio monohidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 159 EUR
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Perclorato de sódio monohidratado ≥97%
Perclorato de sódio monohidratado
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Fórmula: NaClO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 130 °C (decomposição)
Densidade: 2,02
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149164
Número CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653