Print…
Carbonato de sódio decahidratado, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 45.78 EUR
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Carbonato de sódio decahidratado, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Carbonato de sódio decahidratado
Fórmula: Na₂CO₃·10H₂O
Ponto de Fusão: 33 °C
Densidade: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149178
Número CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Encomendar
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)