Print…
Carbonato de sódio decahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
A17484.36EA 28.3 EUR
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
Carbonato de sódio decahidratado ≥99%
Carbonato de sódio decahidratado
Purity: 99+% CAS No.: 6132-02-1 Molecular Formula: CNa2O3.10H2O Formula Weight: 286.14 (105.99anhy) Melting Point: 32-34° Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00149178
Fórmula: Na₂CO₃·10H₂O
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149178
Número CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,8596