Carbonato de sódio monohidratado ≥99.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Fórmula:
Na₂CO₃·1H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (-H₂O) Densidade: 2,250 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149177 Número CAS: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 Merck Index: 14,8596 |