Carbonato de sódio monohidratado ≥85%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
14108.A1
14108.A7
14108.A1EA
50
EUR
14108.A1
14108.A7
Carbonato de sódio monohidratado ≥85%
Carbonato de sódio monohidratado
Purity: 85% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Fórmula:
Na₂CO₃·1H₂O Peso Molecular: 124.00 g/mol Ponto de Fusão: 100 °C (-H₂O) Densidade: 2.250 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149177 Número CAS: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 |