Print…
Carbonato de sódio monohidratado 99.6% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
419480010 419480051
ACRO419480010EA 45.6 EUR
ACRO419480010 ACRO419480051
Carbonato de sódio monohidratado 99.6% ACS
Carbonato de sódio monohidratado
Fórmula: Na₂CO₃·1H₂O
Peso Molecular: 124.00 g/mol
Ponto de Fusão: 851 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149177
Número CAS: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (150°C)
Titration with HCl ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %