Print…
Tetraborato dissódico decahidratado ≥97%, pó, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
27705.361EA 178 EUR
27705.361 27705.460
Tetraborato dissódico decahidratado ≥97%, pó, TECHNICAL
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Encomendar
Assay Min. 97 %