Print…
Tetraborato dissódico decahidratado ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 65.1 EUR
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
Tetraborato dissódico decahidratado ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Encomendar
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)