Print…
Tetraborato dissódico decahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
1.06303.1000 1.06303.9029
1.06303.1000EA 159 EUR
1.06303.1000 1.06303.9029
Tetraborato dissódico decahidratado, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662