Print…
Tetraborato dissódico decahidratado 99.5+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
419450010 419450250 419450025
ACRO419450010EA 70.5 EUR
ACRO419450010 ACRO419450250 ACRO419450025
Tetraborato dissódico decahidratado 99.5+% ACS
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
pH 9.15 to 9.20 (0.01 M solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 99.5 to 105.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %