Print…
Tetraborato dissódico decahidratado 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205950010 205950050 205950100
ACRO205950010EA 70.1 EUR
ACRO205950010 ACRO205950050 ACRO205950100
Tetraborato dissódico decahidratado 99.5% para análise
Tetraborato dissódico decahidratado
Fórmula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149193
Número CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ALCANCE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
pH 9 to 9.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm