Print…
Ácido cítrico monohidratado ≥99.9%, Testado de acordo com Ph. Eur., Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
27491-1KG 27491-25KG
27491-1KGEA 111.62 EUR
27491-1KG 27491-25KG
Ácido cítrico monohidratado ≥99.9%, Testado de acordo com Ph. Eur., Fluka™
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Peso Molecular: 210.14 g/mol
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Densidade: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173,9
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Appearance of the solution complying
Sulfated ash Max. 0.1 %
Water (Karl Fischer) 7.5 - 9.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 150 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Readily carbonisable substances complying
Oxalate (as Oxalic acid) Max. 360 ppm
Residual solvents complying