Print…
Ácido cítrico monohidratado ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20278.298EA 33.5 EUR
20278.298 20278.367 20278.460
Ácido cítrico monohidratado ≥98%, TECHNICAL
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Peso Molecular: 210.14 g/mol
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Densidade: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173.9 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %