Print…
Ácido cítrico monohidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
20273.292EA 52.5 EUR
20273.292 20273.361 20273.460
Ácido cítrico monohidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Densidade: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173,9 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm