Print…
Ácido cítrico monohidratado 99-102% ACS
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0908-2.5KGEA 313 EUR
0908-2.5KG 0908-500G
Ácido cítrico monohidratado 99-102% ACS
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Densidade: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173,9 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Carbonizable Substances Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤3 ppm
Lead ≤2 ppm
Oxalate test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity 99 - 102%
Residue after ignition ≤0.02%
Sulphfur compounds (as SO4) ≤0.002%