Print…
Ácido cítrico monohidratado 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
124910010 124912500 124910025
ACRO124910010EA 68.1 EUR
ACRO124910010 ACRO124912500 ACRO124910025
Ácido cítrico monohidratado 99.5% para análise
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Peso Molecular: 210.14 g/mol
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Ponto de Inflamação: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 7.5 to 9.0 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Readily carbonizable substance Passes test
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm