Print…
Diacetato de chumbo trihidratado 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
26483.231EA 45.5 EUR
26483.231 26483.297
Diacetato de chumbo trihidratado 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Diacetato de chumbo trihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Peso Molecular: 379.34 g/mol
Ponto de ebulição: 280
Ponto de Fusão: 75
Densidade: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150023
Número CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (20°C; 10 %) 5.0 - 7.5
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test