Print…
Diacetato de chumbo trihidratado
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
1.07372.1000EA 61.2 EUR
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
Diacetato de chumbo trihidratado
Diacetato de chumbo trihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Peso Molecular: 379.34 g/mol
Ponto de ebulição: 280
Ponto de Fusão: 75
Densidade: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150023
Número CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM