Diacetato de chumbo trihidratado 99.0-103.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, and glycerol
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 75 °C Densidade: 2,55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150023 Número CAS: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |