Print…
Diacetato de chumbo trihidratado 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
317230250 317230050
ACRO317230250EA 158 EUR
ACRO317230250 ACRO317230050
Diacetato de chumbo trihidratado 99.999% (baseado em traços de metais), extra puro
Diacetato de chumbo trihidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75 °C
Densidade: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150023
Número CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %