Print…
Nitrato de prata 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30471.237EA 63 EUR
30471.237 30471.294
Nitrato de prata 1 mol/l (1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM solução volumétrica
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Peso Molecular: 169.87 g/mol
Ponto de ebulição: 444
Ponto de Fusão: 210
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed