Nitrato de prata 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP solução volumétrica
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Atenção
|
30472.297EA
85.3
EUR
30472.297
30472.322
30472.402
VWRS30472.323
30472.290
Nitrato de prata 0.1 mol/l (0.1 N) em solução aquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP solução volumétrica
Nitrato de prata
Fórmula:
AgNO₃ Densidade: 1,01 g/cm3 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003414 Número CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,III |
|
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
Conforms to USP | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |