Print…
Nitrato de prata solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
124250010 124250050
ACRO124250010EA 104 EUR
ACRO124250010 ACRO124250050
Nitrato de prata solução padrão 0.1 mol/l (0.1 N) em água
Nitrato de prata
Fórmula: AgNO₃
Densidade: 1,015 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003414
Número CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)